missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human WDHD1 Partial ORF (NP_009017, 1031 a.a. - 1128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_009017 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 11169 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16153826
|
Abnova™
H00011169-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16163826
|
Abnova™
H00011169-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains multiple N-terminal WD40 domains and a C-terminal high mobility group (HMG) box. WD40 domains are found in a variety of eukaryotic proteins and may function as adaptor/regulatory modules in signal transduction, pre-mRNA processing and cytoskeleton assembly. HMG boxes are found in many eukaryotic proteins involved in chromatin assembly, transcription and replication. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: SNILSDNPDFSDEADIIKEGMIRFRVLSTEERKVWANKAKGETASEGTEAKKRKRVVDESDETENQEEKAKENLNLSKKQKPLDFSTNQKLSAFAFKQSpezifikation
NP_009017 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AND-1 | |
WDHD1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11169 | |
WDHD1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SNILSDNPDFSDEADIIKEGMIRFRVLSTEERKVWANKAKGETASEGTEAKKRKRVVDESDETENQEEKAKENLNLSKKQKPLDFSTNQKLSAFAFKQ | |
RUO | |
WDHD1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |