missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human WFDC5 Partial ORF (NP_663627, 25 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_663627
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 149708
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16162107
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00149708-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16172107
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00149708-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain family. Most WFDC proteins contain only one WFDC domain, and this encoded protein contains two WFDC domains. The WFDC domain, or WAP signature motif, contains eight cysteines forming four disulfide bonds at the core of the protein, and functions as a protease inhibitor. Most WFDC gene members are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene belongs to the centromeric cluster. [provided by RefSeq]

Sequence: RKKGEKSGGCPPDDGPCLLSVPDQCVEDSQCPLTRKCCYRACFRQCVPRVSVKLGSCPEDQLRCLSPMNHLCHKDSDCSGKKRCCHSACGRDCRDPARG
Spezifikation

Spezifikation

NP_663627
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PRG5/WAP1/dJ211D12.5
WFDC5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
149708
WFDC5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RKKGEKSGGCPPDDGPCLLSVPDQCVEDSQCPLTRKCCYRACFRQCVPRVSVKLGSCPEDQLRCLSPMNHLCHKDSDCSGKKRCCHSACGRDCRDPARG
RUO
WFDC5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen