Learn More
Abnova™ Human WIBG Full-length ORF (NP_115721.1, 1 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084305-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165803
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEAAGSPAATETGKYIASTQRPDGTWRKQRRVKEGYVPQEEVPVYENKYVKFFKSKPELPPGLSPEATAPVTPSRPEGGEPGLSKTAKRNLKRKEKRRQQQEKGEAEALSRTLDKVSLEETAQLPSAPQGSRAAPTAASDQPDSAATTEKAKKIKNLKKKLRQVEELQQRIQAGEVSQPSKEQLEKLARRRALEEELEDLELGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_115721.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC13064/PYM
WIBG
Yes
wheat germ expression system
Liquid
84305
WIBG (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEAAGSPAATETGKYIASTQRPDGTWRKQRRVKEGYVPQEEVPVYENKYVKFFKSKPELPPGLSPEATAPVTPSRPEGGEPGLSKTAKRNLKRKEKRRQQQEKGEAEALSRTLDKVSLEETAQLPSAPQGSRAAPTAASDQPDSAATTEKAKKIKNLKKKLRQVEELQQRIQAGEVSQPSKEQLEKLARRRALEEELEDLELGL
RUO
WIBG