Learn More
Invitrogen™ WISP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHWISP1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human WISP-1 ELISA quantitates Hu WISP-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu WISP-1. Principle of the method The Human WISP-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Unterfamilie der WNT1-induzierbaren Signalweg-Proteine (WISP), die zur Familie der Bindegewebewachstumsfaktoren (CTGF) gehört. WNT1 ist Mitglied einer Familie Zystein-reicher, glykosylierter Signalproteinen, die verschiedene Entwicklungsprozesse vermitteln. Die Mitglieder der CTGF-Familie zeichnen sich durch vier konservierte Zystein-reiche Domänen aus: insulinähnliche Wachstumsfaktor-Bindungsdomäne, von Willebrand-Faktor Typ C-Modul, Thrombospondin-Domäne und C-terminale Cystinknoten-ähnliche Domäne. Dieses Gen kann im WNT1-Signalweg nachgelagert werden, der für die bösartige Transformation relevant ist. Sie wird in Fibroblastenzellen auf hohem Niveau exprimiert und in Dickdarmtumoren überexprimiert. Das kodierte Protein bindet an Dekorin und Biglycan, zwei Mitglieder einer Familie kleiner Leucin-reicher Proteoglycane, die in der extrazellulären Matrix des Bindegewebes vorhanden sind, und verhindert möglicherweise die hemmende Aktivität von Dekorin und Biglycan bei der Proliferation von Tumorzellen. Es dämpft auch p53-vermittelte Apoptose als Reaktion auf DNA-Schäden durch Aktivierung der Akt-Kinase. Es ist zu 83 % identisch mit dem Mausprotein auf Aminosäureebene. Alternative Spleißung dieses Gens erzeug t2 Transkriptvarianten.Spezifikation
Gehäuse O95388 | |
50 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8840 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entwicklung | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
61.44 bis 15,000 pg/ml | |
50 bis 15000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
In diesem Sandwich-ELISA-Format wurde keine Kreuzreaktivität mit rhBiglycan, rhDecorin, rhNOV oder rhWISP-3 beobachtet. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CCN4c, WISP1i, WISP1tc, WISP1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CCN4c, WISP1i, WISP1tc, WISP1 | |
1 Std 20 Min |