Learn More
Abnova™ Human WNK1 Partial ORF (NP_061852, 296 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00065125-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045635
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The WNK1 gene encodes a cytoplasmic serine-threonine kinase expressed in distal nephron.[supplied by OMIM]
Sequence: CIVLVTELMTSGTLKTYLKRFKVMKIKVLRSWCRQILKGLQFLHTRTPPIIHRDLKCDNIFITGPTGSVKIGDLGLATLKRASFAKSVI
Spezifikation
Spezifikation
NP_061852
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CIVLVTELMTSGTLKTYLKRFKVMKIKVLRSWCRQILKGLQFLHTRTPPIIHRDLKCDNIFITGPTGSVKIGDLGLATLKRASFAKSVI
RUO
WNK1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
65125
WNK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KDP/KIAA0344/PHA2C/PRKWNK1/PSK
WNK1
Recombinant
wheat germ expression system