missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human XLF (aa 189-264) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30198753
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30198753 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30198753 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP104779

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (57%), Rat (57%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Double-strand breaks in DNA result from genotoxic stresses and are among the most damaging of DNA lesions. This gene encodes a DNA repair factor essential for the nonhomologous end-joining pathway, which preferentially mediates repair of double-stranded breaks. Mutations in this gene cause different kinds of severe combined immunodeficiency disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9H9Q4
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 79840
Name Human XLF (aa 189-264) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 1700029B21Rik; cernunnos; FLJ12610; Nhej1; non-homologous end joining factor 1; non-homologous end-joining factor 1; nonhomologous end-joining factor 1; protein cernunnos; Xlf; XRCC4-like factor
Gebräuchliche Bezeichnung XLF
Gensymbol NHEJ1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz FLEQFMIEKLPEACSIGDGKPFVMNLQDLYMAVTTQEVQVGQKHQGAGDPHTSNSASLQGIDSQCVNQPEQLVSSA
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.