missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ZFAND3 Partial ORF (NP_068762.1, 2 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_068762.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 60685 |
Molekulargewicht | 32.23kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16159456
|
Abnova™
H00060685-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16149456
|
Abnova™
H00060685-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: GDAGSERSKAPSLPPRCPCGFWGSSKTMNLCSKCFADFQKKQPDDDSAPSTSNSQSDLFSpezifikation
NP_068762.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.23kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ13222/FLJ17799/TEX27 | |
ZFAND3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
60685 | |
ZFAND3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GDAGSERSKAPSLPPRCPCGFWGSSKTMNLCSKCFADFQKKQPDDDSAPSTSNSQSDLF | |
RUO | |
ZFAND3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |