Learn More
Abnova™ Human ZFP36L1 Partial ORF (NP_004917, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004917 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 677 |
Molekulargewicht | 37.62kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162341
|
Abnova™
H00000677-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152341
|
Abnova™
H00000677-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the TIS11 family of early response genes. Family members are induced by various agonists such as the phorbol ester TPA and the polypeptide mitogen EGF. The gene is well conserved across species and has a promoter that contains motifs seen in other early-response genes. The encoded protein contains a distinguishing putative zinc finger domain with a repeating cys-his motif. This putative nuclear transcription factor most likely functions in regulating the response to growth factors. [provided by RefSeq]
Sequence: MTTTLVSATIFDLSEVLCKGNKMLNYSAPSAGGCLLDRKAVGTPAGGGFPRRHSVTLPSSKFHQNQLLSSLKGEPAPALSSRDSRFRDRSFSEGGERLLPTQKQPGGGSpezifikation
NP_004917 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BRF1/Berg36/ERF-1/ERF1/RNF162B/TIS11B/cMG1 | |
ZFP36L1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
677 | |
ZFP36L1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MTTTLVSATIFDLSEVLCKGNKMLNYSAPSAGGCLLDRKAVGTPAGGGFPRRHSVTLPSSKFHQNQLLSSLKGEPAPALSSRDSRFRDRSFSEGGERLLPTQKQPGGG | |
RUO | |
ZFP36L1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |