Learn More
Abnova™ Human ZKSCAN3 Full-length ORF (NP_077819.1, 1 a.a. - 538 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00080317-P02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164933
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MARELSESTALDAQSTEDQMELLVIKVEEEEAGFPSSPDLGSEGSRERFRGFRYPEAAGPREALSRLRELCRQWLQPEMHSKEQILELLVLEQFLTILPGNLQSWVREQHPESGEEVVVLLEYLERQLDEPAPQVSGVDQGQELLCCKMALLTPAPGSQSSQFQLMKALLKHESVGSQPLQDRVLQVPMLAHGGCCREDAVVASRLTPESQGLLKVEDVALTLTPEWTQQDSSQGNLCRDEKQENHGSLVSLGDEKQTKSRDLPPAEELPEKEHGKISCHLREDIAQIPTCAEAGEQEGRLQRKQKNATGGRRHICHECGKSFAQSSGLSKHRRIHTGEKPYECEECGKAFIGSSALVIHQRVHTGEKPYECEECGKAFSHSSDLIKHQRTHTGEKPYECDDCGKTFSQSCSLLEHHRIHTGEKPYQCSMCGKAFRRSSHLLRHQRIHTGDKNVQEPEQGEAWKSRMESQLENVETPMSYKCNECERSFTQNTGLIEHQKIHTGEKPYQCNACGKGFTRISYLVQHQRSHVGKNILSQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_077819.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
87kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ33906/KIAA0426/ZF47/ZFP306/ZNF306/ZNF309/ZSCAN13/Zfp47/dJ874C20.1
ZKSCAN3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80317
ZKSCAN3 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MARELSESTALDAQSTEDQMELLVIKVEEEEAGFPSSPDLGSEGSRERFRGFRYPEAAGPREALSRLRELCRQWLQPEMHSKEQILELLVLEQFLTILPGNLQSWVREQHPESGEEVVVLLEYLERQLDEPAPQVSGVDQGQELLCCKMALLTPAPGSQSSQFQLMKALLKHESVGSQPLQDRVLQVPMLAHGGCCREDAVVASRLTPESQGLLKVEDVALTLTPEWTQQDSSQGNLCRDEKQENHGSLVSLGDEKQTKSRDLPPAEELPEKEHGKISCHLREDIAQIPTCAEAGEQEGRLQRKQKNATGGRRHICHECGKSFAQSSGLSKHRRIHTGEKPYECEECGKAFIGSSALVIHQRVHTGEKPYECEECGKAFSHSSDLIKHQRTHTGEKPYECDDCGKTFSQSCSLLEHHRIHTGEKPYQCSMCGKAFRRSSHLLRHQRIHTGDKNVQEPEQGEAWKSRMESQLENVETPMSYKCNECERSFTQNTGLIEHQKIHTGEKPYQCNACGKGFTRISYLVQHQRSHVGKNILSQ
RUO
ZKSCAN3