Learn More
Abnova™ Human ZNF181 Partial ORF (XP_290835, 354 a.a. - 461 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00339318-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162807
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zinc finger proteins have been shown to interact with nucleic acids and to have diverse functions. The zinc finger domain is a conserved amino acid sequence motif containing 2 specifically positioned cysteines and 2 histidines that are involved in coordinating zinc. Kruppel-related proteins form 1 family of zinc finger proteins. See MIM 604749 for additional information on zinc finger proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: FIHRSSLIHHQKIHTGEKPYECRECGKAFCCSSHLTRHQRIHTMEKQYECNKCLKVFSSLSFLVQHQSIHTEEKPFECQKCRKSFNQLESLNMHLRNHIRLKPYECSI
Spezifikation
Spezifikation
XP_290835
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FIHRSSLIHHQKIHTGEKPYECRECGKAFCCSSHLTRHQRIHTMEKQYECNKCLKVFSSLSFLVQHQSIHTEEKPFECQKCRKSFNQLESLNMHLRNHIRLKPYECSI
RUO
ZNF181
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
339318
ZNF181 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HHZ181/MGC44316
ZNF181
Recombinant
wheat germ expression system