Learn More
Abnova™ Human ZNF306 Partial ORF (NP_077819, 431 a.a. - 536 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00080317-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184933
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: CGKAFRRSSHLLRHQRIHTGDKNVQEPEQGEAWKSRMESQLENVETPMSYKCNECERSFTQNTGLIEHQKIHTGEKPYQCNACGKGFTRISYLVQHQRSHVGKNIL
Spezifikation
Spezifikation
NP_077819
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.4kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CGKAFRRSSHLLRHQRIHTGDKNVQEPEQGEAWKSRMESQLENVETPMSYKCNECERSFTQNTGLIEHQKIHTGEKPYQCNACGKGFTRISYLVQHQRSHVGKNIL
RUO
ZKSCAN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80317
ZNF306 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ33906/KIAA0426/ZF47/ZFP306/ZNF306/ZNF309/ZSCAN13/Zfp47/dJ874C20.1
ZKSCAN3
Recombinant
wheat germ expression system