Learn More
Abnova™ Human ZNF317 Full-length ORF (AAH78154.1, 1 a.a. - 595 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00057693-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162903
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAALSPTFATSTQDSTCLQDSEFPVSSKDHSCPQNLDLFVCSGLEPHTPSVGSQESVTFQDVAVDFTEKEWPLLDSSQRKLYKDVMLENYSNLTSLGYQVGKPSLISHLEQEEEPRTEERGAHQGACADWETPSKTKWSLLMEDIFGKETPSGVTMERAGLGEKSTEYAHLFEVFGMDPHLTQPMGRHAGKRPYHRRDYGVAFKGRPHLTQHMSMYDGRKMHECHQCQKAFTTSASLTRHRRIHTGEKPYECSDCGKAFNDPSALRSHARTHLKEKPFDCSQCGNAFRTLSALKIHMRVHTGERPYKCDQCGKAYGRSCHLIAHKRTHTGERPYECHDCGKAFQHPSHLKEHVRNHTGEKPYACTQCGKAFRWKSNFNLHKKNHMVEKTYECKECGKSFGDLVSRRKHMRIHIVKKPVECRQCGKTFRNQSILKTHMNSHTGEKPYGCDLCGKAFSASSNLTAHRKIHTQERRYECAACGKVFGDYLSRRRHMSVHLVKKRVECRQCGKAFRNQSTLKTHMRSHTGEKPYECDHCGKAFSIGSNLNVHRRIHTGEKPYECLVCGKAFSDHSSLRSHVKTHRGEKLFVSSVWKRLQ
Spezifikation
Spezifikation
AAH78154.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
94.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1588
ZNF317
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57693
ZNF317 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAALSPTFATSTQDSTCLQDSEFPVSSKDHSCPQNLDLFVCSGLEPHTPSVGSQESVTFQDVAVDFTEKEWPLLDSSQRKLYKDVMLENYSNLTSLGYQVGKPSLISHLEQEEEPRTEERGAHQGACADWETPSKTKWSLLMEDIFGKETPSGVTMERAGLGEKSTEYAHLFEVFGMDPHLTQPMGRHAGKRPYHRRDYGVAFKGRPHLTQHMSMYDGRKMHECHQCQKAFTTSASLTRHRRIHTGEKPYECSDCGKAFNDPSALRSHARTHLKEKPFDCSQCGNAFRTLSALKIHMRVHTGERPYKCDQCGKAYGRSCHLIAHKRTHTGERPYECHDCGKAFQHPSHLKEHVRNHTGEKPYACTQCGKAFRWKSNFNLHKKNHMVEKTYECKECGKSFGDLVSRRKHMRIHIVKKPVECRQCGKTFRNQSILKTHMNSHTGEKPYGCDLCGKAFSASSNLTAHRKIHTQERRYECAACGKVFGDYLSRRRHMSVHLVKKRVECRQCGKAFRNQSTLKTHMRSHTGEKPYECDHCGKAFSIGSNLNVHRRIHTGEKPYECLVCGKAFSDHSSLRSHVKTHRGEKLFVSSVWKRLQ
RUO
ZNF317