Learn More
Abnova™ Human ZNF32 Full-length ORF (NP_001005368.1, 1 a.a. - 273 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007580-P01.2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16151992
  • 229.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MFGFPTATLLDCHGRYAQNVAFFNVMTEAHHKYDHSEATGSSSWDIQNSFRREKLEQKSPDSKTLQEDSPGVRQRVYECQECGKSFRQKGSLTLHERIHTGQKPFECTHCGKSFRAKGNLVTHQRIHTGEKPYQCKECGKSFSQRGSLAVHERLHTGQKPYECAICQRSFRNQSNLAVHRRVHSGEKPYRCDQCGKAFSQKGSLIVHIRVHTGLKPYACTQCRKSFHTRGNCILHGKIHTGETPYLCGQCGKSFTQRGSLAVHQRSCSQRLTL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001005368.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
57.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
2 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KOX30
ZNF32
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7580
ZNF32 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MFGFPTATLLDCHGRYAQNVAFFNVMTEAHHKYDHSEATGSSSWDIQNSFRREKLEQKSPDSKTLQEDSPGVRQRVYECQECGKSFRQKGSLTLHERIHTGQKPFECTHCGKSFRAKGNLVTHQRIHTGEKPYQCKECGKSFSQRGSLAVHERLHTGQKPYECAICQRSFRNQSNLAVHRRVHSGEKPYRCDQCGKAFSQKGSLIVHIRVHTGLKPYACTQCRKSFHTRGNCILHGKIHTGETPYLCGQCGKSFTQRGSLAVHQRSCSQRLTL
RUO
ZNF32