missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZNF333 Full-length ORF (AAH48107.1, 1 a.a. - 303 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00084449-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16185893

  • 310.00 € / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab
12-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MESVTFEDVAVEFIQEWALLDSARRSLCKYRMLDQCRTLASRGTPPCKPSCVSQLGQRAEPKATERGILRATGVAWESQLKPEELPSMQDLLEEASSRDMQMGPGLFLRMQLVPPIEERETPLTREDRPALQEPPWSLGCTGLKAAMQIQRVVIPVPTLGHRNPWVARDSAVPARDPAWLQEDKVEEEAMAPGLPTACSQEPVTFADVAVVFTPEEWVFLDSTQRSLYRDVMLENYRNLASVADQLCKPNALSYLEERGEQWTTDRGVLSDTCAEPQCQPQEAIPSQDTFTEILSIDVKGPPN
Spezifikation

Spezifikation

AAH48107.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1806
ZNF333
Yes
wheat germ expression system
Liquid
84449
ZNF333 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MESVTFEDVAVEFIQEWALLDSARRSLCKYRMLDQCRTLASRGTPPCKPSCVSQLGQRAEPKATERGILRATGVAWESQLKPEELPSMQDLLEEASSRDMQMGPGLFLRMQLVPPIEERETPLTREDRPALQEPPWSLGCTGLKAAMQIQRVVIPVPTLGHRNPWVARDSAVPARDPAWLQEDKVEEEAMAPGLPTACSQEPVTFADVAVVFTPEEWVFLDSTQRSLYRDVMLENYRNLASVADQLCKPNALSYLEERGEQWTTDRGVLSDTCAEPQCQPQEAIPSQDTFTEILSIDVKGPPN
RUO
ZNF333
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation