Learn More
Abnova™ Human ZNF447 Full-length ORF (AAH22846, 1 a.a. - 510 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00065982-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163933
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 08-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLPLEKAFASPRSSPAPPDLPTPGSAAGVQQEEPETIPERTPADLEFSRLRFREFVYQEAAGPHQTLARLHELCRQWLMPEARSKEQMLELLVLEQFLGILPDKVRPWVVAQYPESCKKAASLVEGLADVLEEPGMLLGSPAGSSSILSDGVYERHMDPLLLPGELASPSQALGAGEIPAPSETPWLSPDPLFLEQRRVREAKTEEDGPANTEQKLKSFPEDPQHLGEWGHLDPAEENLKSYRKLLLWGYQLSQPDAASRLDTEELRLVERDPQGSSLPEGGRRQESAGCACEEAAPAGVLPELPTEAPPGDALADPPSGTTEEEEEQPGKAPDPQDPQDAESDSATGSQRQSVIQQPAPDRGTAKLGTKRPHPEDGDEQSLEGVSSSGDSAGLEAGQGPGADEPGLSRGKPYACGECGEAFAWLSHLMEHHSSHGGRKRYACQGCWKTFHFSLALAEHQKTHEKEKSYALGGARGPQPSTREAQAGARAGGPPESVEGEAPPAPPEAQR
Spezifikation
Spezifikation
AAH22846
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
81.84kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp586B1122/FLJ12895/FLJ44152/MGC2427/MGC4074/MGC8682/ZNF447
ZSCAN18
Yes
wheat germ expression system
Liquid
65982
ZNF447 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLPLEKAFASPRSSPAPPDLPTPGSAAGVQQEEPETIPERTPADLEFSRLRFREFVYQEAAGPHQTLARLHELCRQWLMPEARSKEQMLELLVLEQFLGILPDKVRPWVVAQYPESCKKAASLVEGLADVLEEPGMLLGSPAGSSSILSDGVYERHMDPLLLPGELASPSQALGAGEIPAPSETPWLSPDPLFLEQRRVREAKTEEDGPANTEQKLKSFPEDPQHLGEWGHLDPAEENLKSYRKLLLWGYQLSQPDAASRLDTEELRLVERDPQGSSLPEGGRRQESAGCACEEAAPAGVLPELPTEAPPGDALADPPSGTTEEEEEQPGKAPDPQDPQDAESDSATGSQRQSVIQQPAPDRGTAKLGTKRPHPEDGDEQSLEGVSSSGDSAGLEAGQGPGADEPGLSRGKPYACGECGEAFAWLSHLMEHHSSHGGRKRYACQGCWKTFHFSLALAEHQKTHEKEKSYALGGARGPQPSTREAQAGARAGGPPESVEGEAPPAPPEAQR
RUO
ZSCAN18