Learn More
Abnova™ Human ZNF7 Partial ORF (NP_003407, 67 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007553-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167685
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DLQGAEGTEAPRTSKTDSTIRTENEQACEDMDILKSESYGTVVRISPQDFPQNPGFGDVSDSEVWLDSHLGSPGLKVTGFTFQNNCLNEETVVPKTFTK
Spezifikation
Spezifikation
NP_003407
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DLQGAEGTEAPRTSKTDSTIRTENEQACEDMDILKSESYGTVVRISPQDFPQNPGFGDVSDSEVWLDSHLGSPGLKVTGFTFQNNCLNEETVVPKTFTK
RUO
ZNF7
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
7553
ZNF7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ38706/HF.16/KOX4/zf30
ZNF7