Learn More
Abnova™ Human ZNHIT2 Partial ORF (NP_055020.1, 274 a.a. - 361 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000741-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185444
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: GEHPPGPLGTRGAMHEVARILLGEGPTNQKGYTLAALGDLAQTLGRARKQAVAREERDHLYRARKKCQFLLAWTNENEAALTPLALDC
Spezifikation
Spezifikation
NP_055020.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEHPPGPLGTRGAMHEVARILLGEGPTNQKGYTLAALGDLAQTLGRARKQAVAREERDHLYRARKKCQFLLAWTNENEAALTPLALDC
RUO
ZNHIT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
741
ZNHIT2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C11orf5|FON|MGC120285|MGC120286
ZNHIT2