missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 3562 |
| Molekulargewicht | 17 to 40 kDa, monomer, glycosylated |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekonstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS. |
| Inhalt und Lagerung | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
| Aktivität | Typically ≤ 2 ng/mL EC50 |
| Expressionssystem | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Form | Lyophilized |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?