Learn More
Hamilton™ HVC Standard-Keramikventile
Entwickelt, um mit Salzlösungen ein überragendes Leistungsverhalten zu bieten.
Marke: Hamilton™ 6764-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08800kg
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
- Alle HVC-Ventile haben eine Gewindetiefe von 1/4 in.-28 UNF
Spezifikation
Edelstahl (Gehäuse) | |
Keramik HV-Ventil | |
3-5 Modell, 3 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse | |
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule |