missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
HVCN1 (hydrogen voltage-gated channel 1), a voltage gated proton channel protein that is highly expressed in immune tissues, mediates the proton conductances required by phagocytic leukocytes for the oxidative burst that underlies microbial killing. HVCN1 moderates the voltage-dependent proton permeability of excitable membranes by allowing the flow of protons in accordance to their electrochemical gradient. HVCN1 is sensitive to zinc ions, and can be inhibited by them. HVCN1 may represent a new therapeutic target for B cell maligcies on continued signaling via the B cell antigen receptor.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HVCN1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | HVCN1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q96D96 |
| Gen-Alias | HV1, HVCN1, VSOP |
| Gensymbole | HVCN1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?