missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HVCN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14162-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882674

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

HVCN1 (hydrogen voltage-gated channel 1), a voltage gated proton channel protein that is highly expressed in immune tissues, mediates the proton conductances required by phagocytic leukocytes for the oxidative burst that underlies microbial killing. HVCN1 moderates the voltage-dependent proton permeability of excitable membranes by allowing the flow of protons in accordance to their electrochemical gradient. HVCN1 is sensitive to zinc ions, and can be inhibited by them. HVCN1 may represent a new therapeutic target for B cell maligcies on continued signaling via the B cell antigen receptor.
Spezifikation

Spezifikation

HVCN1
Polyclonal
Unconjugated
HVCN1
HV1, HVCN1, VSOP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84329
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96D96
HVCN1
HVCN1 Fusion Protein Ag5350
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote