Learn More
Hamilton™ HVCX Große Keramikventile
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4-5 Modell, 4 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
| Zur Verwendung mit | PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul |
| Material | Aluminium |
| Modell | 4-5 Modell |
| Typ | Keramikventil mit großem Gehäuse |