Learn More
Hamilton™ HVCX Große Keramikventile
Artikelnummer. 11593444
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Modell:
4-5 Modell
8-5 Modell
Zur Verwendung mit:
PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul
PSD/4, 8 Spritzenantriebsmodul
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Modell Zur Verwendung mit unitSize
11593444 Edelstahl 4-5 Modell PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul 1 Stück
11573494 Aluminium 4-5 Modell PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul 1 Stück
11557884 Edelstahl 8-5 Modell PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul 1 Stück
11583434 Aluminium 4-5 Modell PSD/4, 8 Spritzenantriebsmodul 1 Stück
11583494 Aluminium 8-5 Modell PSD/4, 8 Spritzenantriebsmodul 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11593444 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 676501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um mit Salzlösungen ein überragendes Leistungsverhalten zu bieten.
  • Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
  • Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
  • Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
  • Maximiert die Flexibilität und den Wert
  • Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Beschreibung 4-5 Modell, 4 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse
Zur Verwendung mit PSD/2, 3 Spritzenantriebsmodul
Material Edelstahl
Modell 4-5 Modell
Typ Keramikventil mit großem Gehäuse