Learn More
Hamilton™ HVCX Große Keramikventile
Entwickelt, um mit Salzlösungen ein überragendes Leistungsverhalten zu bieten.
Marke: Hamilton™ 6766-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule | |
Edelstahlgehäuse | |
8-5 Modell, 8 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse | |
Großes Keramikventil |