Learn More
HYAL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550426
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15664355
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total HYAL2 protein.
HYAL2 Polyclonal antibody specifically detects HYAL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HYAL2
Polyclonal
Unconjugated
HYAL2
AI256841; AU020858; AW555733; HYAL2; Hyal-2; Hyaluronidase; hyaluronidase 2; hyaluronidase-2; hyaluronoglucosaminidase 2; hyaluronoglucosaminidase-2; LUCA2; LuCa-2; lung carcinoma protein 2; lysosomal hyaluronidase; PH20 homolog; PH-20 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8692
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q12891
HYAL2
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human hyaluronoglucosaminidase 2