Learn More
HYAL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556152
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15784061
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NNGRCIRKMW NAPSYLHLNP ASYHIEASED GEFTVKGKAS DTDLAVMADT FSCHCYQGYE GADCREIKTA DGCSGVSPSP GSLMTLCLLL LASYRSIQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 68%.
Endo-hyaluronidase that degrades hyaluronan to smaller oligosaccharide fragments. Has also chondroitin sulfate hydrolase activity, The best substrate being the galactosaminidic linkage in the sequence of a trisulfated tetrasaccharide.
Spezifikation
Spezifikation
HYAL4
Polyclonal
Unconjugated
Hyal4
4632428M18Rik; Chondroitin sulfate endo-beta-N-acetylgalactosaminidase; chondroitin sulfate hydrolase; CSHY; Hyal4; hyal-4; Hyaluronidase; hyaluronidase 4; hyaluronidase-4; hyaluronoglucosaminidase 4; hyaluronoglucosaminidase-4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23553
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q2M3T9
Hyal4
Recombinant protein corresponding to Human HYAL4