missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hyaluronidase 1/HYAL1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18565711 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18565711 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18565711 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP100201

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Hyaluronidase 1/HYAL1 Polyclonal antibody specifically detects Hyaluronidase 1/HYAL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Peptide ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hyaluronidase 1/HYAL1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Peptide ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Peptide ELISA Detection limit 1:128000, Immunofluorescence
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA
Gen-Alias EC 3.2.1.35, FUS2, Hyal-1, hyaluronidase 1, hyaluronoglucosaminidase 1, Hyaluronoglucosaminidase-1, luCa-1, LUCA1hyaluronidase-1, Lung carcinoma protein 1, MGC45987, NAT6, plasma hyaluronidase, tumor suppressor LUCA-1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence ENTRTKESCQAIKEY corresponding to internal region according to NP_009296.1, NP_695014.1, NP_695015.1, NP_695017.1.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Inflammation
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3373
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.