Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Hybridisierungsinkubator, Röhrchenträger
Beschreibung
- Röhrchenhalter mit Klemmen zur Aufnahme von 16 x 15 oder 8 x 50 ml-Röhrchen erhältlich
- Ideal für einen höheren Durchsatz kleinerer Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Black |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HI-200 Hybridisierungsinkubatoren |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (50 ml) |
| Material | Plastic |
| No. of Places | 4 |
| Anzahl Einschübe | 4 Tiers |
| Typ | Röhrchenträger |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen höheren Durchsatz kleinerer Proben |
| Enthält | Probenflaschenhalter |
| Mehr anzeigen |