Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipettenspitze, verlängerte Länge Maxymum Recovery Oberfläche
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
Der Axygen HybridRack Das System vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität zu einem neuen, umweltfreundlichen Pipettenspitzenprodukt, das auf der Qualität und dem Wert von Corning basiert.
- Der HybridRack Das System reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzengestellen aus Kunststoff um etwa 70 %.
- Die Kunststoffplatte in Kombination mit dem Kartonsockel bietet eine stabile Pipettierplattform. Der HybridRack ist so konzipiert, dass Endanwender direkt daraus pipettieren können, auch bei Verwendung eines Mehrkanal-Instruments.
- Der Kartonboden kann problemlos über die meisten lokalen Recyclingprogramme für die Abholung am Straßenrand recycelt werden.
- Alle HybridRack Die Teilenummern werden steril angegeben. Gefiltert, Maxymum Recovery Es sind auch ungefilterte Konfigurationen verfügbar.
- Der HybridRack Das System wird hergestellt in USA bei einem ISO 13485, ISO 14001 und EnergyStar-registrierte Anlage.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Pipettenspitzen HybridRack Das Angebot beinhaltet die gleichen Tipps wie die Axygen MultiRack Produktlinie.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Maxymum Recovery Oberfläche |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Rot |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Extra lang |
| Produkttyp | Pipettenspitze |
| Farbcode | Rot |
| Mehr anzeigen |