Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipettenspitze, Standard Maxymum Recovery Oberfläche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30090427 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
30090427 100 μl 960 Stück
30090439 200 μl 960 Stück
30090433 20 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30090427 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ERF100LRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der HybridRack Das System reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzengestellen aus Kunststoff um etwa 70 %.
Der Axygen HybridRack Das System vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität zu einem neuen, umweltfreundlichen Pipettenspitzenprodukt, das auf der Qualität und dem Wert von Corning basiert.
  • Der HybridRack Das System reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzengestellen aus Kunststoff um etwa 70 %.
  • Die Kunststoffplatte in Kombination mit dem Kartonsockel bietet eine stabile Pipettierplattform. Der HybridRack ist so konzipiert, dass Endanwender direkt daraus pipettieren können, auch bei Verwendung eines Mehrkanal-Instruments.
  • Der Kartonboden kann problemlos über die meisten lokalen Recyclingprogramme für die Abholung am Straßenrand recycelt werden.
  • Alle HybridRack Die Teilenummern werden steril angegeben. Gefiltert, Maxymum Recovery Es sind auch ungefilterte Konfigurationen verfügbar.
  • Der HybridRack Das System wird hergestellt in USA bei einem ISO 13485, ISO 14001 und EnergyStar-registrierte Anlage.
  • Die im Lieferumfang enthaltenen Pipettenspitzen HybridRack Das Angebot beinhaltet die gleichen Tipps wie die Axygen MultiRack Produktlinie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Maxymum Recovery Oberfläche
Volumen (metrisch) 100 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Standard
Produkttyp Pipettenspitze
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Material Polypropylen
Graduierungen Keine