Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
86.35 € - 345.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
---|---|
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Mit Additiven | Poloxamer 188 |
Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Insulin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17275896
|
Cytiva
SH31029.06 |
1 L |
86.35 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17265896
|
Cytiva
SH31029.01 |
5 L |
345.00 €
5 Liter |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ActiCHO SM powdered cell culture medium is chemically defined, containing poloxamer 188, without insulin or L-glutamine.
- Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF). There are no proteins, peptides or growth factors in ActiCHO SM medium.
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, Kein Insulin |
Pulver | |
Poloxamer 188 |