Learn More
Cytiva HyClone™ ActiSM Powdered Cell Culture Media
A chemically defined ADCF cell culture medium optimized for high-yield protein production in CHO cell culture processes.
74.15 € - 345.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
---|---|
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Mit Additiven | Poloxamer 188 |
Ohne Additive | Kein Glutamin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17225906
|
Cytiva
SH31038.06 |
1 L |
74.15 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17215906
|
Cytiva
SH31038.01 |
5 L |
345.00 €
5 Liter |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
HyClone ActiSM medium is intended for use in combination with HyClone ActiPro medium and Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements. This medium is part of the ActiPro system of media and supplements designed with adaptation and production in mind. HyClone ActiSM and the ActiPro system are suitable for general biomanufacturing with CHO cell lines such as CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44, and CHO-S.
- Chemically defined ADCF formulation optimized for high-yield protein production
- Does not contain hypoxanthine, thymidine, and glycine (HAT supplement)
- Recommended for first step when adapting cells cultured in other lean cell culture media
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
Kein Glutamin |
Pulver | |
Poloxamer 188 |