Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierte Aminosäuren
Artikelnummer. 11546331
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
L-Glutamin
Nicht essentielle Aminosäuren
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11546331 L-Glutamin 100 Milliliter
11556331 Nicht essentielle Aminosäuren 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11546331 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30852.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unterstützen Sie das Wachstum der embyronischen Zellkultur mit HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierten Aminosäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Konzentration 200 mM
Produkttyp L-Glutamin
Menge 100 ml
Stammzellenqualifiziert Ja