Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6780-1302
157.14 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324664
  • 181.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchmesser: 13Mm 
  • Probenvolumen von bis zu 10 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Puradisc 13 mm-Polyethersulfon-Spritzenfilter, 0,2 μm, steril (50 St.)
0,2 μm
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Stecker
50/Packung
Bis zu 10 ml
Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV für Biosicherheit.
PES
Steril
≤25 μl
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
5,2 bar (75 psi)
Spritzenfilter
13 mm