Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, EMEA Tested
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
193.00 € - 202.98 €
Spezifikation
Produkttyp | Kälberserum |
---|---|
Menge | 1000 mL |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm |
Produktlinie | HyClone™ |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16695765
|
Cytiva
SH30533.04 |
Bestrahlt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16605775
|
Cytiva
SH30533.04NI |
Nicht bestrahlt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- High-Quality Bovine Calf Serum
- Fortified with iron and naturally derived components
- Augmented with additional growth-promoting components to yield an exceptional bovine calf serum
- Excellent performance with a variety of cell types
Spezifikation
Kälberserum | |
Steril | |
HyClone™ |
1000 mL | |
Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |