Learn More
Cytiva HyClone™ Earle's 1x Balanced Salt Solutions
Beschreibung
Komponenten:
- Calciumchlorid (wasserfrei) 200 mg/l
- Kaliumchlorid: 400 mg/l
- Kaliumphosphat monobasisch (wasserfrei) 0 mg/l
- Magnesiumsulfat (wasserfrei) 97.67 mg/l
- Natriumchlorid: 6800 mg/l
- Natriumphosphat dibasisch (wasserfrei) 0 mg/l
- Natriumphosphat monobasisch H20: 140 mg/l
- D-Glucose (wasserfrei): 1000 mg/l
- Phenolrot Na: 11 mg/l
- Natriumhydrogencarbonat: 2200 mg/l
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien |
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 3 °C |
| Beschreibung | 1x, mit Calcium, Magnesium und Phenolrot |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | 0,1 μm Sterilfiltriert |
| Mit Additiven | Calcium, Magnesium, Phenolrot |
| Endotoxin-Gehalt | =1.0EU/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Mehr anzeigen |