Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (Canada), Characterized
Cytiva™ charakterisiertes fötales Kälberserum, kanadischer Ursprung, verbessert das Wachstum von Zellen mit HyClone charakterisiertem fötalem Kälberserum, kanadischer Ursprung.
124.00 € - 463.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Seren sollten bei -10 °C oder niedriger gelagert werden. Nach dem Auftauen sollten Seren bei 2 bis 8 °C gelagert werden. |
---|---|
Herkunftsland | Kanada |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm. |
Güte | Charakterisiert |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17206906
|
Cytiva
SH30396.03HI |
500 mL | Hitzeinaktiviert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17296896
|
Cytiva
SH30396.02HI |
100 mL | Hitzeinaktiviert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17236906
|
Cytiva
SH30396.03IR25-40 |
500 mL | Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17246906
|
Cytiva
SH30396.03IR30-45 |
500 mL | Gammabestrahlt, 30 bis 45 Dosen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
HyClone™ charakterisiertes fötales Kälberserum wird mittels Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm) gefiltert und unter Verwendung der True Pool Technologie verarbeitet, um eine konsistente Qualität des Serums zu gewährleisten.HyClone™ charakterisiertes FKS ist weit verbreitet bei Experten, die ein umfangreiches biochemisches Profil und eine vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den aktuellen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices, sinnvolle Fertigungspraktiken) benötigen.
Charakteriertes FKS enthält ≤ 25 EU/ml Endotoxin und ≤ 25 mg/ml Hämoglobin.
- Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), Canadian origin, is filtered using 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters and processed using true pool technology to ensure consistency in the quality of the serum (Fig 1). Characterized FBS is widely used by professionals requiring an extensive biochemical profile and full traceability back to the original source. Characterized FBS, Canadian Origin is compliant with current good manufacturing practices (cGMP).
- Characterized FBS is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters. Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles (true pool technology). Characterized FBS is assayed for gamma globulin, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, glutamic pyruvic transaminase (SBPT), glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT), pH, total protein, albumin, blood urea nitrogen, creatinine, total bilirubin, sodium, potassium, calcium, chloride, inorganic phosphorus, osmolality, iron, total iron binding capacity (TIBC), percent iron saturation, glucose, and IgG. Included assays are subject to change without notice.
Spezifikation
Seren sollten bei -10 °C oder niedriger gelagert werden. Nach dem Auftauen sollten Seren bei 2 bis 8 °C gelagert werden. | |
Steril | |
Charakterisiert | |
USDA-geprüft |
Kanada | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm. | |
Nein |