Learn More
HyClone™ Fötales Kälberserum, USDA-gestestet
Aus Ländern, die von der USDA als frei von BSE und MKS anerkannt wurden
Marke:  HyClone products Cytiva SH30910.03IR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59850kg
Artikelnummer. 17286916
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • USDA-sicherheitsgetestet
  • Gefiltert über drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm)
Durchgeführte zusätzliche Assays (Änderungen vorbehalten): Alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, Glutamat-Pyruvat-Transaminase (SGPT), Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (SGOT), pH, Gesamtprotein, Albumin, BUN, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Glucose, Gammaglobulin, Elektrophorese und IgG.
Spezifikation
Spezifikation
Albumin
< -1 °C
Fötales Kälberserum
Steril
Mittelamerika
≤ 25 EU/ml
≤25 mg/dl
USDA-geprüft
US-Landwirtschaftsministerium (USDA)
Mittelamerika
500 mL
100 nm-Filtration; bestrahlt
Charakterisiert
Nein
Nein