Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Artikelnummer. 11546291
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
6 x 500 ml
6 × 1.000 ml
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Kein Phenolrot
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenolrot
Phenolrot
Phenolrot, Calcium, Magnesium
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Ohne Additive unitSize Mit Additiven
11546291 1.000 ml Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot 1000 Milliliter -
10553764 6 x 500 ml Kein Calcium, Kein Magnesium 6 Stück Phenolrot
10739674 500 ml Kein Phenolrot 500 Milliliter Calcium, Magnesium
10041432 1.000 ml Kein Calcium, Kein Magnesium 1000 Milliliter Phenolrot
10532003 500 ml Kein Calcium, Kein Magnesium 500 Milliliter Phenolrot
10601993 1000 mL - 1000 Milliliter Phenolrot, Calcium, Magnesium
10617394 500 ml Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot 500 Milliliter -
10309473 100 ml Kein Calcium, Kein Magnesium 100 Milliliter Phenolrot
10225362 500 ml - 500 Milliliter Calcium, Magnesium, Phenolrot
10452372 1.000 ml Kein Phenolrot 1000 Milliliter Calcium, Magnesium
10227993 6 × 1.000 ml Kein Phenolrot 6 Stück Calcium, Magnesium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11546291 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30588.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Sterilization Method 0,1 μm Sterilfiltriert
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Endotoxin-Gehalt =1.0EU/mL
pH 7,0 bis 7,4
Menge 1.000 ml