Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's ausgewogene Salzlösung, Pulver
Artikelnummer. 12329722
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 10 l
2 x 5 l
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium, Phenolrot
Phenolrot
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven unitSize
12329722 2 x 5 l Phenolrot 2 Stück
10474672 1 x 10 l Calcium, Magnesium, Phenolrot 10 Liter
11541801 2 x 5 l Calcium, Magnesium, Phenolrot 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12329722 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30016.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhältlich in Losgrößen, die die Skalierung und Herstellung erleichtern.
HyClone™ Das Balanced Salt Solution Powder von Hanks ist in Losgrößen erhältlich, die eine Skalierung und Produktion ermöglichen.
  • Zellkulturanwendung
  • Alle Formulierungen beinhalten einen strengen Spezifikations- und Freigabeprozess
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
    Beschreibung Ohne Kalzium und Magnesium, mit Phenolrot (Pulver)
    Mit Additiven Phenolrot
    Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
    Menge 2 x 5 l