Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
141.78 € - 171.00 €
Spezifikation
Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose und IgG |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –10 °C lagern |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Kälberserum |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16605765
|
Cytiva
SH30414.03 |
1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16615765
|
Cytiva
SH30414.03IR |
1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17226946
|
Cytiva
SH30414.03IR25-40 |
1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Sourced from New Zealand with complete traceability back to original source
- Age of animal at time of collection less than 10 days old
- Filtered through sequential 100 nm pore size-rated filters
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
- Low in antibodies and high in growth factors
- Supplemented with iron
- Each serum lot is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose und IgG | |
Neuseeland | |
Kälberserum | |
Steril | |
≤ 25 EU/ml | |
≤25 mg/dl | |
HyClone™ |
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Flüssig | |
1000 mL | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
Nein | |
Ja | |
Ja |