Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
16.88 € - 162.18 €
Spezifikation
Age | <10 Tage |
---|---|
Herkunftsland | Neuseeland |
Produkttyp | Serum von neugeborenen Kälbern |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16655785
|
Cytiva
SH30626.01IR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
16665785
|
Cytiva
SH30626.02IR30-40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
16675785
|
Cytiva
SH30626.03IR30-40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
11572830
|
Cytiva
SH30626.01 |
Keine, 100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serums
- Collected from cattle that are typically less than 10 days old
Spezifikation
<10 Tage | |
Serum von neugeborenen Kälbern | |
Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
HyClone™ |
Neuseeland | |
Steril | |
Ja |