Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, Herkunftsland USA
Ein hochleistungsfähiges Kälberserum, das mit Eisen und einer speziellen Mischung von wachstumsfördernden Faktoren angereichert wurde. Zeigt hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Cytiva SH30087.03IH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt 16 bis 24 Wochen
- Ergänzt durch Eisen und wachstumsfördernde Faktoren
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
Spezifikation
Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose und IgG | |
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Vereinigte Staaten | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, Rinder-RSV, BVDV, hämadsorbierende Wirkstoffe, Tollwutvirus, Reovirus |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierte Einrichtungen | |
16 bis 24 Wochen | |
500 mL | |
Gammabestrahlt, hitzeinaktiviert | |
Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen |