Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Die einzigartige Nitrilformulierung von Ansell bietet Beständigkeit gegen scharfe und abrasive Materialien
- Die Handschuhe bieten eine Schutzbarriere gegen Fett und Öl, die nicht abgebaut wird
- Garantierte Sauberkeit für den Metall- und Motorenbau
- Dreimal länger haltbar als strapazierfähiges Leder
- Stärker und flexibler als PVC
- Silikonfrei
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 8 |