Learn More
Hydralazin-Lactoson-Ring-geöffnetes Addukt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20H26N4O10 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H26N4O10/c25-6-10(27)17(34-20-16(32)13(29)12(28)11(7-26)33-20)14(30)15(31)19-23-22-18-9-4-2-1-3-8(9)5-21-24(18)19/h1-5,10-17,20,25-32H,6-7H2/t10?,11-,12+,13+,14-,15-,16-,17-,20+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C(CO)O)[C@H](O)[C@@H](O)C2=NN=C3N2N=CC4=C3C=CC=C4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekulargewicht (g/mol) | 482.44 |
| Mehr anzeigen |