Learn More
Hydralazin-Lactoson-Ring-geöffnetes Addukt, TRC
Artikelnummer. 30400087
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400087 100 mg 100 Milligramm
30394638 50 mg 50 Milligramm
30402144 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH675150100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20H26N4O10
InChI-Formel InChI=1S/C20H26N4O10/c25-6-10(27)17(34-20-16(32)13(29)12(28)11(7-26)33-20)14(30)15(31)19-23-22-18-9-4-2-1-3-8(9)5-21-24(18)19/h1-5,10-17,20,25-32H,6-7H2/t10?,11-,12+,13+,14-,15-,16-,17-,20+/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C(CO)O)[C@H](O)[C@@H](O)C2=NN=C3N2N=CC4=C3C=CC=C4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 482.44
Menge 100 mg
Reinheit (%) >95