Beschreibung
Vorteile von Hydranal Einkomponentenreagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Komposit enthält alle Reaktanten einschließlich Iod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE). Die Zugabe von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und verhindert die Bildung von Kristallen, die die Leistung des Titrators ’beeinträchtigen könnten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – CompoSolver E |
| CAS | 64-17-5, 693-98-1, 7446-09-5 |
| Dichte | 0.80 g/ml |
| Menge | 2.5 l |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| UN-Nummer | UN1170 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide