Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7, für Coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Für Coulometer AF7
Marke: Honeywell Fluka 34829-1L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.88100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
- Anwenderfreundlich
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
- Breites Produktsortiment
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
11 °C (51.8 °F) | |
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7 | |
Glasflasche |
1 l | |
67-56-1,7446-09-5,288-32-4 | |
UN1230 |