Learn More
HYDRANAL™ – KetoSolver, Reagenz für die volumetrische Einkomponenten- KF-Titration in Aldehyden und Ketonen (Arbeitmedium), Honeywell Fluka™
Medium für volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in Aldehyden und Ketonen (Methanol-frei)
67.30 € - 474.99 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15684380
|
Honeywell Fluka
34738-500ML |
500 ml |
67.30 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15664380
|
Honeywell Fluka
34738-1L |
1 l |
94.93 €
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15604390
|
Honeywell Fluka
34738-6X500ML |
6 x 500 ml |
331.83 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15694380
|
Honeywell Fluka
34738-6X1L |
6 x 1 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-monoethylether (DEGEE). Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.