Learn More
HYDRANAL™ – Methanol Rapid, Reagenz für die beschleunigte volumetrische Einkomponenten-KF-Titration (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Medium für die beschleunigte volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration.
Marke:  Honeywell Fluka 37817-2.5L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Product Code. 15615160
  • 120.98 € / 2.50 Liter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Specifications
11 °C (51.8 °F)
HYDRANAL™ – Methanol Rapid
7446-09-5,288-32-4,67-56-1
2.5 l
0.80 g/ml
UN1230
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, sulphur dioxide, imidazole
SDS Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers